900919
Azidoacetic acid NHS ester
Sinônimo(s):
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate, 1-[(Azidoacetyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
chave InChI
FENNDBOWHRZLTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3