JKA5088
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Sinônimo(s):
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5088-500MG | 4061833866979 |