JKA3016
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Sinônimo(s):
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA3016-1G | 4061833866757 |