910813
mPEG24-NHS
Sinônimo(s):
Methoxypolyethylene glycol acetic acid N-succinimidyl ester, mPEG NHS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 1,250 (by NMR)
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
cor
white to off-white
Ω-final
NHS ester
α-final
methoxy
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)