Documentos Principais
85973
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 acetic acid N-succinimidyl ester, Succinimidyl ester of carboxymethyl-PEG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥80% (NMR)
≥80%
Formulário
powder
peso molecular
PEG average Mn 5,000
Ω-final
NHS ester
α-final
methoxy
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
chave InChI
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.