JKA3037
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Sinônimo(s):
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
product name
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 5,000
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)