Documentos Principais
1.07673
Millipore
Silane A 174
adhesion promoter
Sinônimo(s):
Silane A 174, Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O5Si
Número CAS:
Peso molecular:
248.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
219-785-8
NACRES:
NC.01
pressão de vapor
0.023 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
<-20 °C
temperatura de transição
flash point 108 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
chave InChI
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silane A 174 may be used:
  • as a silane coupling agent to treat cellulose nanocrystals (CNCs)
  • as an adhesion layer/promoter prior to deposition of Parylene C for magnetic microelectromechanical systems (MEMS) fabrication
  • to bind the polyacrylamide gels to the glass plate for silver staining
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 97 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.01 %
Informações legais
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup