Documentos Principais
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Sinônimo(s):
Silane Treatment
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 500 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1332-01
condição de armazenamento
dry at room temperature
protect from light
cor
Colorless
solubilidade
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Descrição geral
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Aplicação
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)