Key Documents
A3574
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Sinônimo(s):
30% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
Acrilamida/Bisacrilamida, 30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
proporção de alimentação
29:1
técnica(s)
electrophoresis: suitable
adequação
suitable for electrophoresis
atividade externa
Protease, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os géis de poliacrilamida são preparados usando acrilamida e bisacrilamida, onde a bisacrilamida é um agente de reticulação. Por outro lado, a acrilamida é um monômero solúvel em água que ajuda na formação de um gel insolúvel estável transparente.
Aplicação
Uma solução a 30% de acrilamida/bisacrilamida foi usada como um componente no preparo de gel de empilhamento 4% e gel de resolução 10% durante a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). Ela também foi usada como um precursor para a fabricação de tampa de poliacrilamida por métodos de criação de entalhes na superfície por fotoquímica (photopatterning).
Essas soluções de acrilamida/bis-acrilamida 30% (p/p) estão disponíveis nas proporções mais comuns para uso em eletroforese de proteínas e ácidos nucleicos. A concentração é baseada no peso total de acrilamida e bisacrilamida.
Nota de preparo
Solução preparada a partir de acrilamida e bisacrilamida de grau para eletroforese em água ultrapura.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Subcellular western blotting of single cells
Yamauchi KA and Herr AE
Microsystems & Nanoengineering, 3, 16079-16079 (2017)
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro
Chen Q, et al.
Bio-protocol, 3(22) (2013)
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
Raymond S and Wang YJ
Analytical Biochemistry, 1(4-5), 391-396 (1960)
Monica Benvenuto et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(4), 2639-2647 (2019-10-02)
The extracellular matrix (ECM) creates a tissue microenvironment able to regulate cellular signaling. The loss of ECM plasticity is associated with several pathologies, especially those involving chronic inflammation, therefore, the ECM represents a potential therapeutic target for certain conditions. The