A2792
Acrylamide/Bis-acrylamide
BioReagent, for molecular biology, 29:1 (ratio)
Sinônimo(s):
Acrylamide/Bisacrylamide, 29:1 (3.3% crosslinker), Polyacrylamide solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
proporção de alimentação
29:1 (ratio)
atividade externa
DNase, RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Reconstituição
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?