A9926
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Sinônimo(s):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
proporção de alimentação
19:1
técnica(s)
electrophoresis: suitable
adequação
suitable for electrophoresis
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3