Documentos Principais
A7168
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
Sinônimo(s):
40% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome do produto
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
esterilidade
0.2 μm filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
proporção de alimentação
37.5:1
técnica(s)
electrophoresis: suitable
adequação
suitable for electrophoresis
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
David Moreau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), 13295-13300 (2016-11-09)
Hydrogel films used as membranes or coatings are essential components of devices interfaced with biological systems. Their design is greatly challenged by the need to find mild synthesis and processing conditions that preserve their biocompatibility and the integrity of encapsulated