235695
Octamethylcyclotetrasiloxane
98%
Sinônimo(s):
2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
pf
17-18 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
chave InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?