205389
Hexamethyldisiloxane
≥98%
Sinônimo(s):
HMDSO
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
101 °C
pf
−59 °C (lit.)
densidade
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To fabricate a gas diffusion layer (GDL) with controlled hydrophobic silicone nano-layer by the dry deposition process.
- To prepare silver nanoparticles coated with silica using arginine and glucose as the catalyst and the reducing agent, respectively.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?