725986
Trimethylsilanol
≥97.5% (GC)
Sinônimo(s):
TMS, TMSiOH, Hydroxytrimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (GC)
forma
liquid
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C3H10OSi/c1-5(2,3)4/h4H,1-3H3
chave InChI
AAPLIUHOKVUFCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup