52630
Hexamethyldisiloxane
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
HMDSO
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
pb
101 °C (lit.)
pf
−59 °C (lit.)
densidade
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
- To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?