376078
(Isopropenyloxy)trimethylsilane
≥85%
Sinônimo(s):
2-(Trimethylsiloxy)propene, Acetone enol trimethylsilyl ether, IPOTMS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85%
forma
liquid
Impurezas
10-15% hexamethyldisiloxane
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
densidade
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
chave InChI
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?