Documentos Principais
274585
Sigma-Aldrich
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal
95%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, (1-Methoxy-2-methyl-1-propenyloxy)trimethylsilane, MTDA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=C(OCH3)OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
174.31
Beilstein:
1362893
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
35 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO\C(O[Si](C)(C)C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal was used:
  • in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride
  • as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization
  • as a versatile reagent in conjugate addition and aldol reactions.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric synthesis of ?-lactams. I. The reaction of dimethylketene silyl acetal with (S)-alkylidene (1-arylethyl) amines promoted by titanium tetrachloride.
Tetrahedron Letters, 21(21), 2077-2080 (1980)
Aldrichimica Acta, 17, 41-41 (1984)
Journal of the American Chemical Society, 116, 4131-4131 (1994)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45, 2514-2514 (2007)
Polymer Journal, 26, 169-169 (1994)