F20408
2-Furanmethanethiol
98%
Sinônimo(s):
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, Furfuryl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
chave InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?