W347809
1-Butanethiol
≥98%
Sinônimo(s):
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?