Documentos Principais
P7908
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
98%
Sinônimo(s):
PT, Amyl mercaptan, Mercaptan C5, Pentyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4SH
Número CAS:
Peso molecular:
104.21
Beilstein:
1730979
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
126 °C (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.