Documentos Principais
319708
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol
97%
Sinônimo(s):
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
C5H9SH
Número CAS:
Peso molecular:
102.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
0.96 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4902 (lit.)
p.e.
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6