Documentos Principais
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número FEMA:
3433
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11300
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.062
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; vegetable; pepper
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
50 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; pepper
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)