W214205
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
Sinônimo(s):
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
p.e.
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
pf
34-37 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; balsamic; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
chave InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W214205-10KG | |
W214205-10KG-K | 4061834227137 |
W214205-1KG-K | 4061834227144 |
W214205-1KG | |
W214205-5KG | |
W214205-5KG-K | 4061835565214 |
W214205-SAMPLE | |
W214205-SAMPLE-K | 4061837508516 |