W259403
α-Ionone
≥90%, stabilized
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥90%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
259-263 °C (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
berry; cherry; woody; raspberry; violet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
- Dietary supplementation with α-ionone alleviates chronic UVB exposure-induced skin photoaging in mice.: This research demonstrates that α-ionone can mitigate the effects of chronic UVB exposure, reducing skin photoaging in mice. The findings suggest potential applications for α-ionone in skincare and dermatological products (Geng et al., 2024).
- Re-Rolling Treatment in the Fermentation Process Improves the Aroma Quality of Black Tea.: This research shows that re-rolling treatment during fermentation enhances the aroma quality of black tea by increasing the concentration of volatile compounds, including α-ionone, which contribute to the tea′s overall flavor profile (Chen et al., 2023).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W259403-100G-K | 4061837806872 |
W259403-100G | |
W259403-1KG-K | 4061837515538 |
W259403-5KG | |
W259403-1KG | |
W259403-5KG-K | 4061837806889 |
W259403-SAMPLE | |
W259403-SAMPLE-K | 4061837515545 |