Key Documents
00469
Sigma-Aldrich
α-Ionol
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O
Número CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
2327829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.491
pb
127 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
PWDOJWCZWKWKSE-BQYQJAHWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Grant T McQuate et al.
Insects, 9(2) (2018-05-05)
Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae) is a pest fruit fly species native to Oriental Asia which has invaded and established in Hawaii and Tanzania and has been recovered in detection trapping in California. It is largely non-responsive to the male