8.51095
PyOxim
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
PyOxim, 1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PyOxim, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
chave InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
Características e benefícios
- Mediates coupling with superior efficiency to PyBOP, TBTU, and HCTU
- Mediates coupling with low racemization or epimerization
- Ideal for fragment condensation and synthesis of cyclic peptides as the reagent cannot cause guanidinylation
- Excellent solubility in DMF and NMP
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.