233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
130-132 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
ester
nitrile
oxime
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
chave InChI
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Descrição geral
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.