Documentos Principais
8.51222
Sigma-Aldrich
Oxyma Pure B
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Oxyma Pure B
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
137-142 °C
densidade
1.6 g/cm3
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
chave InChI
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Auxilliary nucleophile for peptide coupling which reduces enantiomerization.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Nota de análise
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3