Documentos Principais
8.51212
Sigma-Aldrich
K-Oxyma Pure
Novabiochem®
Sinônimo(s):
K-Oxyma Pure, (Z)-ethyl 2-cyano-3-hydroxyacrylate potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5KN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
145-155 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].N(=C(\C(=O)OCC)/C#N)/[O-]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
chave InChI
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
Descrição geral
A version of Oxyma Pure with improved solubility in DMF, This potassium salt when used in conjunction with DIPCDI does not cause premature cleavage of peptides from the hyperacid-sensitive 2-chlorotrityl resin [1].
Literature references
[1] P. Cherkupally, et al. (2013) Eur. J. Org. Chem., 6372.
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 145 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (Potassium): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3