Documentos Principais
426393
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Sinônimo(s):
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CN=C=NC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
137-139 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicação
Reactant for:
  • Guanylation of amines
  • Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
  • Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
  • Ketene cycloadditions
  • Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
  • Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426393-1G4061838098108
426393-5G4061838090683