Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)N=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-8(2,3)10-7-11-9(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
IDVWLLCLTVBSCS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicação
- As a reagent for the guanylation of aryl amines catalyzed by lanthanum amides.
- To prepare dichloroimidazolidine-4,5-dione by reacting with oxalyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of N,N′-diamidocarbenes.
- To prepare the iridium complex of benzamidine named Ir(FMeppy)2(N,N′-di-tert-butyl-4-methyl-benzamidine).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?