8.51087
PyClock
6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sinônimo(s):
PyClock, 6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
165-175 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cc(cc2)Cl
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
chave InChI
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.