8.51013
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HATU, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
186 °C (decomposes)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(nnc2c1nccc2)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
chave InChI
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (NMR, 1H): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.