8.51221
PyAOP
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
PyAOP, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)trispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
product name
PyAOP, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
chave InChI
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references:
[1] F. Albericio, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4853.
Aplicação
- In the synthesis of N,N′-substituted acylguanidines by solid-phase peptide synthesis.
- To facilitate the formation of peptide bonds during the synthesis of cyclic peptide hybrids.
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.