I12603
β-Ionone
96%
Sinônimo(s):
beta-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
pb
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter