Documentos Principais
W324300
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
≥95%, sum of isomers, FG
Sinônimo(s):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Número FEMA:
3243
Beilstein:
2046078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
07.224
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
composição
contains IFRA restricted β-Damascone
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
Damascone, cis-β-damascone
Organoléptico
leather; woody; minty; floral; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
chave InChI
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
β-Damascone belongs to a family of fragrant products called rose ketones. Despite having a low concentration, beta-Damascone contributes to the rose aroma. It is an important fragrance chemical that is used in perfumery .
Aplicação
β-Damascone is:
  • Used as a precursor to synthesize β-Damascenone, its main contribution to the floral aromas of many wine varieties, as well as in the perfume and flavoring industries .
  • One of the key volatile compounds contributing to the floral aroma of green tea .
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
β-Ionone 96%
Sigma-Aldrich
I12603
β-Ionone
β-Ionone predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W259500
β-Ionone
Revelation of volatile contributions in green teas with different aroma types by GC-MS and GC-IMS
Liu N, et al.
Food Research International, 112845-112845 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W324300-1KG-K4061834365914
W324300-SAMPLE-K4061838182166