W259525
β-Ionone
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; floral; woody; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?