03642
α-Ionone
analytical standard
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.497-1.502
n20/D 1.498 (lit.)
pb
259-263 °C (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?