Documentos Principais
58220
Sigma-Aldrich
Irone
technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
α-Irone, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butene-2-one, 6-Methyl-α-ionone, Methyl-α-ionone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
Beilstein:
1343498
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.492
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
chave InChI
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
Descrição geral
Irone is a bioactive compound that is produced by an endophytic fungus in the rhizomes of Iris germanica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Lalko et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S272-S275 (2007-11-23)
A toxicologic and dermatologic review of alpha-irone when used as a fragrance ingredient is presented.
Endophytic fungi for producing bioactive compounds originally from their host plants.
Zhao J, et al.
Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 1, 567-576 (2010)