268070
(+)-α-Pinene
≥99%
Sinônimo(s):
(1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]21/D +50.7°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
temperatura de autoignição
491 °F
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
268070-25G | 4061826134597 |
268070-5G | 4061826134603 |