00040590
α-Pinene
primary reference standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
491 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolos
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol