Documentos Principais
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Sinônimo(s):
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
1903790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39011007
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −42°, neat
pureza óptica
ee: ≥81% (GLC)
temperatura de autoignição
491 °F
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
pf
-64 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
D-Carvone ≥96%, FG
Sigma-Aldrich
W224928
D-Carvone
(+)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-Pinene
L-Carvone ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224901
L-Carvone