Documentos Principais
317047
Sigma-Aldrich
(−)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Sinônimo(s):
(−)-Diisopinocampheylmethoxyborane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H37BO
Número CAS:
Peso molecular:
316.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
chave InChI
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
Descrição geral
B-Methoxydiisopinocampheylborane (Ipc2BOMe) is an organoborane compound, which is prepared from excess α-pinene, borane dimethylsulfide, and methanol via the formation of an intermediate diisocampheylborane. Ipc2BOMe is used as a versatile reagent for the construction of C-C bonds in asymmetric synthesis.
Aplicação
Reactant involved in organic synthesis reactions such as:
  • Double allylboration for synthesis of fragments of tetrafibricin
  • Anticancer cytotoxic monorhizopodin synthesis
  • Annulation of cyclic allylsilanes
  • Asymmetric synthesis of β-amino-α-hydroxy acid taxol side chain analogs
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)