218367
(S)-(−)-Limonene
96%
Sinônimo(s):
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D −94°, c = 10 in ethanol
Lim. expl.
6.1 %
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
175-177 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.