W504505
(S)-(−)-Limonene
≥95%, FG
Sinônimo(s):
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −90 to -61°, neat (angular)
Lim. expl.
6.1 %
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
175-177 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
camphoraceous; herbaceous; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Aplicação
- Efficient production of (S)-limonene and geraniol in Saccharomyces cerevisiae through the utilization of an Erg20 mutant with enhanced GPP accumulation capability.: This study highlights a metabolic engineering approach to enhance the production of (S)-limonene and geraniol in yeast, offering potential for scalable biosynthesis of these valuable compounds (Bernard et al., 2024).
- The behavioral sensitivity of mice to acyclic, monocyclic, and bicyclic monoterpenes.: This research investigates the effects of various terpenes including (S)-limonene on mice behavior, providing insights into potential therapeutic applications (Williams et al., 2024).
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.