W263303
(R)-(+)-Limonene
≥93%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥93%
atividade óptica
[α]20/D +120°, neat
Lim. expl.
6.1 %
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
176-177 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
orange; citrus; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W263303-20KG-K | 4061838180674 |
W263303-SAMPLE | |
W263303-SAMPLE-K | 4061838257185 |
W263303-1KG-K | 4061838249043 |
W263303-1KG | |
W263303-20KG | |
W263303-8KG | |
W263303-8KG-K |