Documentos Principais
8.18410
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
218-827-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
potência
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
228-230 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 88 °C (DIN 51758)
solubilidade
29-79 g/L
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
chave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95.6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6