W224908
L-Carvone
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
composição
contains IFRA restricted carvone
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
227-230 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
carvone
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
herbaceous; spearmint
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
chave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W224908-100G-K | 4061837509087 |
W224908-1KG-K | 4061834365365 |
W224908-500G-K | 4061834403814 |
W224908-SAMPLE-K | 4061837509094 |