Documentos Principais
37278
Sigma-Aldrich
(−)-Dihydrocarveol
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R,2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2433199
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −20±1°, neat
composição
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
índice de refração
n20/D 1.476-1.479
densidade
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
chave InChI
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tobias Trapp et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(49), 13400-13411 (2019-03-01)
The white-rot fungus Pleurotus sapidus (PSA) biosynthesizes the bicyclic monoterpenoids 3,6-dimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran (dill ether) (1) and 3,6-dimethyl-3a,4,5,7a-tetrahydro-1-benzofuran-2(3H)-one (wine lactone) (2). Submerged cultures grown in different media were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The stereochemistry of the formed isomers was elucidated by